Puntas de pipeta especiales, Finntip™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 60 EUR
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Puntas de pipeta especiales, Finntip™
Puntas de pipetas
De PP de alta calidad, esterilizables en autoclave.
  • Finntip Long (200 y 1000): punta larga y estrecha, especialmente adecuada para tubos profundos y botellas de cuello estrecho
  • Finntip Wide: punta con orificio más ancho, que permite pipetear fácilmente tanto líquidos viscosos como suspensiones frágiles de células o de macromoléculas, como por ejemplo ADN genómico, sin fragmentación