Puntas de pipeta, Finntip™ Flex
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 71.8 EUR
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Puntas de pipeta, Finntip™ Flex
Puntas de pipetas
Puntas de nueva generación que proporcionan una gran flexibilidad de uso.
  • De PP de alta calidad, esterilizables en autoclave
  • Punta de pared delgada ergonómica; bajas fuerzas de sujeción y expulsión
  • Gradilla antideslizante con tapa articulada
  • Sistema de recarga fácil de usar
Envase: Disponibles a granel, en racks, kit de iniciación (1 rack de 96 + 16 / 20 rellenos de 96) o kit de relleno (16 / 20 rellenos de 96).
10 ml: A granel.