VWR®, Puntas dispensadoras, modelo Classic
Proveedor: VWR Collection
613-1000EA 111 EUR
613-1000 613-1001 613-1002 613-1003 613-1004 613-1005 613-1006 613-1007 613-1008 613-1009 613-1010 613-1011 613-1012 613-1013 613-1014
VWR®, Puntas dispensadoras, modelo Classic
Puntas de pipetas
Al utilizar el método de desplazamiento directo, estas puntas funcionan bien para líquidos infecciosos y volátiles, ya que el fluido nunca entrará en contacto con el instrumento, lo que evita cualquier contaminación.
  • Compatible con: VWR Stepper y Stepper Pro, Ritter® Ripette® y Ripette® pro, Brand® HandyStep® y HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® y Easystep (* sin reconocimiento automático de puntas)
  • Diseño sostenible basado en resinas vírgenes
  • Ocho tamaños de punta diferentes, desde 0,05 a 50 ml
  • Puntas estériles garantizadas libres de ADN, DNasa, RNasa, ATP y pirógenos
NOTA: Las puntas de 25 ml y 50 ml requieren un adaptador, que debe pedirse por separado. Si se utilizan puntas de 0,05 ml, se debe tener en cuenta que se debe conectar una punta de pipeta manual de 10 µl.