VWR®, Puntas dispensadoras, modelo Universal
Proveedor: VWR Collection
613-1032EA 0 EUR
613-1032 613-1033 613-5867 613-5868 613-5869 613-5870 613-5871 613-5872 613-5873 613-5874 613-5875 613-5877 613-5878 613-5879 613-5880 613-5881 613-5882 613-5883 613-5884
VWR®, Puntas dispensadoras, modelo Universal
Puntas de pipetas
Al utilizar el método de desplazamiento directo, estas puntas funcionan bien para líquidos infecciosos y volátiles, ya que el fluido nunca entrará en contacto con el instrumento, lo que evita cualquier contaminación.
  • Compatible con: VWR® Stepper y Stepper Pro, Ritter Ripette® y Ripette® pro, Brand HandyStep®, HandyStep® electronic y HandyStep® touch*, Eppendorf® Multipette® 4780 y Multipette® plus, Gilson Repetman®, EasyStep, Minilab 100/101, STEPMATE Handdrop (* sin pantalla activada/reconocimiento de puntas)
  • Diseño sostenible basado en resinas vírgenes
  • Nueve tamaños de punta diferentes, desde 0,1 hasta 50 ml
  • Estándar (no estéril, pero PCR-clean = libre de ATP, ARNasa, ADNasa y endotoxinas) con puntas estériles disponibles
  • Puntas estériles garantizadas libres de ADN, ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos
NOTA: Las puntas de 25 y 50 ml requieren un adaptador, que se incluye en el suministro.