Puntas robóticas para Beckman®, Axygen®
Proveedor: Corning
BT-20-L-R BT-20-L-R-S BT-250-L-R BT-250-L-R-S BT-250-R-S BT-255-WB-R BT-50-L-R BT-50-L-R-S FXF-165-WBRS FXF-384XL-RS FXF-50-R-S MT-200-L-R MT-200-L-R-S MT-50-L-R-S MT-50-R MT-50-R-S MTF200LRS MTF-50-L-R-S MTF-50-R-S SPN-20-CBK-R SPN-20-CBKRS SPN-250-CBKR SPN-250CBKRS SPN-50-CBK-R SPN-50-CBKRS SPNF180CBKRS SPNF20CBKRS SPNF30CBKRS FX-384-30FP-R FX-20-R FX-250-R FXF-165-WB-R-S FX-10-R FX-50-R FX-20-R-S FX-50-R-S FX-250-R-S FXF-20-R-S FX-255-WB-R FXF-180-R-S FXF-200-R-S FX-384-R FX-384-R-S FX-384-XL-R FX-384-XL-RS FXF-384-LRS FXF-205-WB-R-S
80000018.0001EA 0 EUR
80000018.0001 80000019.0001 80000024.0001 80000025.0001 80000027.0001 80000028.0001 80000032.0001 80000033.0001 736-0269 736-0275 736-0254 736-0291 736-0292 736-0289 736-0282 736-0283 736-0293 736-0290 736-0284 736-0322 736-0323 736-0328 736-0329 736-0325 736-0326 736-0330 736-0324 736-0327 613-3815 AXYGFX-20-R AXYGFX-250-R AXYGFXF-165-WB-R-S AXYGFX-10-R AXYGFX-50-R AXYGFX-20-R-S AXYGFX-50-R-S AXYGFX-250-R-S AXYGFXF-20-R-S AXYGFX-255-WB-R AXYGFXF-180-R-S AXYGFXF-200-R-S AXYGFX-384-R AXYGFX-384-R-S AXYGFX-384-XL-R AXYGFX-384-XL-RS AXYGFXF-384-LRS AXYGFXF-205-WB-R-S
Puntas robóticas para Beckman®, Axygen®
Puntas de pipetas
Libres de RNasa, DNasa y pirógenos.
  • De PP transparente
  • Puntas estériles: esterilizadas con rayos gamma
  • Puntas con filtro: filtro de PE que impide cualquier contaminación de la pipeta
  • Puntas Maxymum Recovery™: superficie ultra lisa que evita la retención de muestra, la pérdida de componentes y la desnaturalización de la muestra