Puntas robóticas para PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Proveedor: Corning
PK-200-R PK-200-R-S PK-20-L-R PK-20-L-R-S PK-20-R PK-50-R PK-50-R-S PKF-180-L-RS PKF-30-L-R-S PK-384-R PK-205-WB-R PK-384-R-S PKF-384-R-S
736-0299EA 116 EUR
736-0299 736-0300 736-0302 736-0303 736-0294 736-0296 736-0297 736-0309 736-0306 613-0968 736-0463 736-0465 736-0469
Puntas robóticas para PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Puntas de pipetas
Libres de RNasa, DNasa y pirógenos.
  • De PP transparente
  • Puntas estériles: esterilizadas con rayos gamma
  • Puntas con filtro: filtro de PE que impide cualquier contaminación de la pipeta
  • Puntas Maxymum Recovery™: superficie ultra lisa que evita la retención de muestra, la pérdida de componentes y la desnaturalización de la muestra