Placas multiformato, gel de sílice 60 Å
Proveedor: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 202 EUR
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Placas multiformato, gel de sílice 60 Å
Placas TLC
Las cromatoplacas de varios formatos de Merck son placas de vidrio estriadas que se pueden cortar fácilmente en varios tamaños. Estas placas tienen el mismo revestimiento de sílice que las placas de TLC o HPTLC convencionales y por lo tanto producen cromatogramas idénticos a los de las placas no estriadas.
  • Fácil separación en placas de menor tamaño
  • Hasta siete formatos posibles en una placa: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×100 mm