Placas de TLC, gel de sílice 60, cromatofolios de aluminio modificados químicamente y sin modificar
Proveedor: Merck
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 60.9 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
Placas de TLC, gel de sílice 60, cromatofolios de aluminio modificados químicamente y sin modificar
Placas TLC
Cromatofolios de TLC de silicagel 60
Esta gama de placas emplea el gel de sílice 60 de Merck con un exclusivo aglutinante polimérico que produce una superficie uniforme y dura que no se agrieta ni forma burbujas fácilmente. El recubrimiento de la placa liso y sumamente denso garantiza la obtención de bandas estrechas y máxima eficacia de separación con el mínimo ruido de fondo. Grosor de capa de 200 µm, tamaño de partícula de 10 - 12 µm. Placas de aluminio flexible que se pueden cortar con facilidad para adaptarse a las necesidades de separación particulares. Dos indicadores fluorescentesMore Product Information