Placas de TLC y GLP de gel sílice 60, cromatofolios sin modificar de cristal
Proveedor: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 467 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
Placas de TLC y GLP de gel sílice 60, cromatofolios sin modificar de cristal
Placas TLC
Cromatofolios de TLC de silicagel 60
Silicagel 60 de Merck con un exclusivo material polimérico que produce una superficie uniforme y dura, que no se agrieta ni forma burbujas con facilidad. El recubrimiento de la placa liso y sumamente denso garantiza la obtención de bandas estrechas y una máxima eficacia de separación con el mínimo ruido de fondo. Grosor de capa de 250 µm, tamaño de partícula de 10 - 12 µm Dos indicadores. fluorescentes inorgánicos para detección por UV de sustancias incoloras.
Cromatofolios de TLC con zona de concentración
Estos cromatofolios se basan en las distintas propiedades de adsorción de dos adsorbentes de sílice: un adsorbente concentrador inerte macroporoso en el que se aplican las muestras y una capa de separación selectiva para la separación. Independientemente de la forma, tamaño o posición de las manchas, la muestra siempre se concentra en pocos segundos en forma de banda estrecha en la interfaz de los dos adsorbentes, donde se inicia la separación. Aplicación rápida y sencilla de las muestras. Incluye una etapa de purificación y concentración.
Placas de GLP
Placas de GLP codificadas con láser con elemento rotulado, lote y número de placa individual. Con la misma silicagel 60 de Merck. Las placas de GLP tienen el mismo comoprtamiento que las placas de TLC o HPTLC correspondientes.
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.