Placas de TLC, gel de sílice 60, croamtofolios modificados de cristal
Proveedor: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 420 EUR
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
Placas de TLC, gel de sílice 60, croamtofolios modificados de cristal
Placas TLC
Las placas RP-2, RP-8 y RP-18 tienen silicagel 60 modificado con hidrocarburos alifáticos. La longitud de la cadena, junto con el grado de modificación determina la tolerancia al agua o al sistema disolvente y afectan en gran medida a la retención. Con la misma composición de disolventes, el tiempo de migración aumenta progresivamente en RP 2, RP 8 y RP-18, respectivamente. Las placas RP 8 y RP 18 permiten trabajar con mezclas de disolventes con un contenido de agua de hasta 60%.
  • Los resultados son menos dependientes de la humedad atmosférica
  • Permiten el uso de sistemas disolventes acuosos
  • El sílice modificado con hidrocarburos alifáticos proporciona una óptima correlación con las columnas de HPLC