Placas de PLC, gel de sílice 60, croamtofolios modificados de cristal
Proveedor: Merck
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
1.05434.0001EA 1470 EUR
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
Placas de PLC, gel de sílice 60, croamtofolios modificados de cristal
Placas TLC
Las placas de PLC (preparativas) utilizan la misma tecnología sílice-material polimérico, que las placas de TLC analíticas. Las placas están disponibles con capa de silicagel sin modificar de 500 µm a 2000 µm de espesor, con o sin indicador de fluorescencia y con soporte de vidrio.
  • Permiten cargar un gran volumen de muestras
  • Separación y purificación en cantidades de mg a g