Placas de HPTLC, gel de sílice 60, cromatofolios sin modificar de aluminio
Proveedor: Merck
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
1.05547.0001EA 357 EUR
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
Placas de HPTLC, gel de sílice 60, cromatofolios sin modificar de aluminio
Placas TLC
Esta gama de cromato placas utiliza silicagel 60 de Merck con un tamaño de partícula de sólo 5 - 6 µm, con lo que se consigue una mayor densidad de empaque y una superficie más lisa reduciendo la difusión de las bandas. Se re-quiere menos muestra, de 0,1 a 0,5 µl, que en cromatografía TLC clásica.
  • Análisis más rápidos, sólo 3 - 20 min para separaciones óptimas
  • Incremento de la sensibilidad en 5 - 10 veces en comparación con clásica cromatografía de TLC
  • Indicador de fluorescencia para detección por UV de sustancias incoloras