TLC LuxPlate® gel de sílice 60, capas no modificadas, placas de vidrio
Proveedor: Merck
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
1.05801.0001EA 148 EUR
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
TLC LuxPlate® gel de sílice 60, capas no modificadas, placas de vidrio
Placas TLC
Las placas de TLC LuxPlate® de alta fluorescencia tienen más colorante fluorescente, lo cual facilita la identificación de pequeñas cantidades de material aislado. Además, el grado de adición del aglutinante es elevado, con lo que se obtiene una placa de TLC significativamente más brillante con una superficie aun más estable y resistente.
  • Generan el doble de brillo al iluminarlas con luz UV en comparación con las placas de TLC convencionales
  • Identificación fácil de las bandas reveladas debido al mayor contraste contra el fondo de la placa