Cámaras de doble cuba
Proveedor: CAMAG
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258
552-0011EA 231 EUR
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023
Cámaras de doble cuba
Depósitos de revelado de TLC
Twin-trough chambers offer several ways to improve the results of TLC/HPTLC developing techniques.
  • Bajo consumo de disolvente
  • Es posible realizar un pre-equilibrado reproducible de la placa con vapor de disolvente colocándola en la cuba vacía opuesta a la que contiene el disolvente
El revelado se inicia sólo si el disolvente se introduce en la cuba con la placa.
* ADC: automatic developing chamber.