Cámaras de desarrollo horizontal
Proveedor: CAMAG
022.8530 022.8535
552-0047EA 1470 EUR
552-0047 552-0048
Cámaras de desarrollo horizontal
Depósitos de revelado de TLC
Las cámaras de desarrollo horizontal permiten la duplicación del número de muestras en comparación con un depósito vertical. Las placas se desarrollan desde lados opuestos simultáneamente hacia el centro.
  • Elección de dos configuraciones: tipo sándwich o depósito
  • Aptas para todos los tipos de disolventes
  • Disponibles para dos tamaños de placas