Soportes para tubos de centrífuga, Poxygrid®
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F187940000 F187940001 F187940002
525-9101EA 92.3 EUR
525-9101 525-9102 525-9134
Soportes para tubos de centrífuga, Poxygrid®
Gradillas Tube Racks
Alambre de acero recubierto con  epoxy, autoclavables.
  • Adecuado para tubos de centrífuga cónicos
  • Los alambres inferiores sujetan la punta inferior del tubo
Orificio de 30 mm de Ø; 18 mm en la ref.525-9100