VWR®, Soportes para tubos de microcentrífuga
Proveedor: VWR Collection
525-0741EA 31.4 EUR
525-0741 211-0197 525-0742
VWR®, Soportes para tubos de microcentrífuga
Gradillas Tube Racks
Alambre de acero con recubrimiento epoxi.
  • Base acanalada para una mejor estabilidad del tubo
  • Muy buena resistencia química
Gradillas para tubos de centrífuga de 15 y 50 ml y botellas de centrífuga de 250 ml. También se pueden utilizar para todo tipo de tubos.