Gradillas para cajas criogénicas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5036-0004 5036-0009 5038-4322 5038-4422 DS5035-0004 DS5035-0009 DS5037-0004 DS5037-0007
212-8117EA 194 EUR
212-8117 212-8118 212-8119 212-8120 479-3351 479-3352 479-3356 479-3357
Gradillas para cajas criogénicas, Nalgene®
Gradillas Soportes de criocajas
Acero inoxidable.
Los dispositivos de retención mantienen de forma segura cada caja de forma independiente y permiten una extracción y una introducción rápida de cada caja en el soporte.
Vertical
479-3351, 479-3352: para cajas criogénicas de criotubos de 5×5.
212-8117, 212-8118: para cajas criogénicas estándar.
479-3356, 479-3357: para cajas criogénicas de tubos de 5 ml y Mr. Frosty
Horizontal
Se ajusta a la mayoría de los compartimentos de congeladores verticales.
Para cajas criogénicas estándar de 133×133×51 mm.
Con dos asas laterales
Información de suministro: Se suministra con una caja criogénica.