Gradillas de drenaje de pared, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 362 EUR
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Gradillas de drenaje de pared, LaboPlast®
Gradillas Soportes para drenaje
Estante de PVC con clavijas de PP.
  • No se astilla ni se rompe
  • Resistente a la mayoría de sustancias químicas
  • Canal de drenaje extraíble con conexión para una boquilla de tubo de drenaje (para drenar goteos de agua en bandejas de laboratorio)
Este sistema de PVC flexible incorpora orificios de drenaje disponibles en tres longitudes (60, 100 y 150 mm), con un diámetro de 6, 10 y 12 mm, que pueden cambiarse de posición cuando se desee. Los soportes de drenaje se pueden adaptar a cualquier aparato que necesite secar.
Información de suministro: La gradilla se suministra con una película protectora resistente a las rayaduras que elimina el polvo, así como con varillas, tornillos y clavijas para montaje en pared.