Soporte para hidrómetros
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F189880001 F189880000
614-0001EA 267 EUR
614-0001 614-0000
Soporte para hidrómetros
Gradillas Soportes de hidrómetros
Soportes de polipropileno, diseñados para contener hasta 18 hidrómetros. Placa superior y placa central con orificios de 25 mm de diámetro, la placa inferior tiene pozos que se estrechan de 25 a 9 mm para aceptar el bulbo del hidrómetro.
La altura total de ambos soportes es 250 mm.