Soportes para tubos de microcentrifuga, Azlon®
Proveedor: SciLabware
RPB001P RPW001P
AZLORPB001PEA 165 EUR
AZLORPB001P AZLORPW001P
Soportes para tubos de microcentrifuga, Azlon®
Gradillas Tube Racks
PP, esterilizable en autoclave.
  • Desarrollado para utilización en baños de agua
  • Apilable con o sin tubos
  • Retícula con referencia alfanumérica para identificación de los tubos