Soportes para criotubos
Proveedor: Simport Scientific
T315-3 T315-2
212-9561EA 83.6 EUR
212-9561 212-9610
Soportes para criotubos
Gradillas Tube Racks
PP, en color.
  • Sistema especial de sujeción en el fondo de los tubos, que evita que éstos giren al abrir o cerrar la tapa roscada
  • 50 perforaciones (5×10) con rotulación alfanumérica para identificación de las pruebas
  • 5 patas antideslizantes, apilable
Para criotubos con tapa roscada.