VWR®, Gradillas para tubos de microcentrífuga
Proveedor: VWR Collection
211-0213EA 63 EUR
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, Gradillas para tubos de microcentrífuga
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Perfectas para uso en congelador
  • Asas laterales para su manejo seguro
  • Numeradas para facilitar la identificación de las muestras
Para 96 (8×12) microtubos con 0,5 ml de capacidad o 96 microtubos con 1,5/2 ml de capacidad. Aberturas cónicas para sujetar los tubos de forma segura. Con tapa a presión, que también puede usarse como base protectora.
Información para pedidos: Cada juego con códigos de color incluye una gradilla de color azul, verde, rosa, amarillo y naranja.