Soportes microtubos flotantes, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 51.1 EUR
211-7312 211-7314 211-7313
Soportes microtubos flotantes, Nalgene®
Gradillas Tube Racks
PP, flotantes.
  • Resistentes a temperaturas desde −70 hasta +100 °C, autoclavables
  • Las posiciones de almacenamiento tienen un etiquetado alfanumérico, que permite una mejor identificación de las muestras
  • Mangos y mover alejar los bastidores con facilidad
Ideal for thawing, cooling or incubating samples at low or high temperatures. Racks float even when full. Tubes are kept below the rim. Round racks 211-7313 and 213-7314 fit in 400 and 1000 ml low-form beakers.