VWR®, Gradillas para tubos de microcentrífuga
Proveedor: VWR Collection
211-0204EA 30.7 EUR
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Gradillas para tubos de microcentrífuga
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Para uso en congelador
  • Asas laterales para su manejo seguro
  • Numeradas para facilitar la identificación de las muestras
Espacio para 80 tubos de microcentrífuga de 1,5 o 2,0 ml. Matriz de 5×16 con orificios de forma cónica para sujetar microtubos de forma segura.
Información para pedidos: Cada juego con códigos de color incluye una gradilla de color azul, verde, rosa, amarillo y naranja.