VWR®, Organizadores de gradillas para tubos de microcentrífuga
Proveedor: VWR Collection
211-0211EA 309 EUR
211-0211 211-0212
VWR®, Organizadores de gradillas para tubos de microcentrífuga
Gradillas Tube Racks
Acrílico transparente.
  • Construcción estable y robusta, ahorra espacio y es apilable
  • Almacenamiento seguro con acceso rápido y fácil a los soportes de microcentrífuga
  • Fácil de limpiar
Organizador para hasta ocho gradillas, diseñado para alojar gradillas de tubos de microcentrífuga VWR®. Estas gradillas le ayudan a mantener organizados grandes cantidades de microtubos en su mesa de trabajo. Hasta ocho gradillas de microtubos de 80 pocillos llenas de microtubos de 1,5 o 2,0 ml.