Placas y gradillas para tinción, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 327 EUR
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Placas y gradillas para tinción, WHEATON®
Gradillas Gradillas para tinción
Vidrio de cal sodada y acero inoxidable.
  • Armazón con asa para 16 portaobjetos estándar (32 adosados)
  • Armazón con asa para 40 portaobjetos de 76×26 mm, 76×38 mm o 76×51 mm
Cubetas de tinción, con tapa y armazón, en diferentes tamaños.
A×L×A: 70×120×90 mm