Gradillas para tubos de ensayo, Unwire™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 26.1 EUR
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Gradillas para tubos de ensayo, Unwire™, Nalgene®
Gradillas Tube Racks
PP, en color.
  • Las gradillas vacías son apilables
  • Muy buena resistencia a los productos químicos
  • No autoclavables
Las gradillas proporcionan una sujeción firme para llenado completo de tubos. No flotan en baños de agua.