Gradillas para tubos de ensayo, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 24 EUR
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Gradillas para tubos de ensayo, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Gradillas Tube Racks
ResMer™, codificado por colores.
  • Resistencia térmica hasta 135 °C, autoclavable
  • Tamaño reducido, ahorran espacio
  • Buena resistencia química
La tecnología de fabricación ResMer™ mejora la resistencia de estas gradillas incluso en condiciones extremas, como en autoclavado, limpieza en lavavajillas, desinfección química, o en procesos de congelación. Las gradillas no flotan; son ideales para usar en baños de hielo o agua.