Gradillas para tubos de ensayo
Proveedor: KARTELL
370 559 560 562
212-6100EA 11.5 EUR
212-6100 212-1420 212-1421 212-1422
Gradillas para tubos de ensayo
Gradillas Tube Racks
PP, blanco.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia al calor, hasta 121°C, autoclavable
  • Ligeros, irrompibles
Con dos o tres niveles.