VWR®, Gradillas para tubos de ensayo
Proveedor: VWR Collection
82024-464
VWRU82024-464EA 0 EUR
VWRU82024-464 525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, Gradillas para tubos de ensayo
Gradillas Tube Racks
PP estante con cuatro lados que pueden cargarse de manera independiente.
  • Puede crear una gradilla tan amplia como necesite si une varias gradillas
  • Prácticas y compactas
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Esterilizables en autoclave
Lateral 1: orificios de 4×30 mm de diámetro para tubos de centrífuga de 50 ml
Lateral 2: orificios de 12×17 mm de diámetro para tubos de centrífuga de 15 ml
Lateral 3: orificios de 32×12 mm de diámetro para tubos de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Lateral 4: orificios de 32×8 mm de diámetro para tubos de microcentrífuga de 0,5 ml
The assorted colours pack includes blue, green, pink, yellow and orange racks.