Gradillas para tubos de ensayo, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 101 EUR
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Gradillas para tubos de ensayo, Nalgene®
Gradillas Tube Racks
PC, transparente con placa inferior blanca o PP, blanco.
  • PC: esterilizable en autoclave (reducirá su resistencia con el tiempo), no flota en baños de agua
  • Buena resistencia química
  • PP: no esterilizable en autoclave
  • Excelente resistencia química
  • Todos los bastidores cuentan con marcas de posición alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras
Asas ergonómicas para transportar fácilmente las gradillas llenas. Las gradillas vacias de igual longitud son apilables.