VWR®, Gradilla para tubos de ensayo
Proveedor: VWR Collection
525-0192EA 117 EUR
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, Gradilla para tubos de ensayo
Gradillas Tube Racks
PTFE.
  • Excelente resistencia a productos químicos
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +280 °C
  • Superfície antiadherente, lo que facilita la limpieza
Sólida e inerte a prácticamente todos los reactivos químicos con muy buena resistencia térmica. Adecuada para utilizar en recipientes criogénicos, congeladores, hornos y termostatos de alta temperatura.