Gradillas para tubos de ensayo para baños de agua
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 121 EUR
212-6255 212-6258
Gradillas para tubos de ensayo para baños de agua
Gradillas Tube Racks
PP, blanco.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta +121 °C, autoclavable
  • Muy estable
Debido a su mezcla especial de materiales, esta gradilla se puede sumergir sin peso adicional en un baño de agua.