Gradillas para tubos de ensayo, radioinmunoensayo, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F188720000 F188710000 F188700000
212-6501EA 215 EUR
212-6501 212-6502 212-6503
Gradillas para tubos de ensayo, radioinmunoensayo, SP Bel-Art
Gradillas Tube Racks
PP, blanco.
  • Resistencia térmica a 121 °C, esterilizable por vapor
  • Buena resistencia química
Estas gradillas proporcionan un método práctico de pipeteo y almacenamiento de un gran número de muestras. Utilizando filas alternas y rotando los tubos, es fácil seguir la pista del último tubo que se ha llenado. También se utilizan en laboratorios de análisis clínicos para el almacenamiento de muestras.