Test tubes/Centrifuge tubes racks
Proveedor: HEATHROW
HS23052 HS23051
212-3490EA 45.2 EUR
212-3490 212-3489
Test tubes/Centrifuge tubes racks
Gradillas Tube Racks
PP o alambre de acero con revestimiento epoxídico.
  • Excelente resistencia química y térmica, autoclavable
  • Las gradillas de PP están interconectadas
  • Sólidas, firmes
Ideal para colocar un único tubo de 50 ml con fondo redondo o cónico.
Información de suministro: Las gradillas interconectadas de PP se suministran en 5 colores, azul, verde, amarillo, rosa y naranja.