Contenedores anti Beta de gran capacidad, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6745-0010 6745-9024
113-8170EA 900 EUR
113-8170 113-2809
Contenedores anti Beta de gran capacidad, Nalgene®
Pantallas Protectores contra la radiación
Acrílico, transparente, de 9 mm de grosor.
  • La gran puerta con bisagras en la tapa permite un fácil acceso al recipiente de desechos
  • La bandeja a prueba de fugas contiene los derrames
  • Las esquinas con bisagras permiten retirar el recipiente
Se entrega con un gran contenedor para residuos radiactivos sólidos o líquidos. Puede contener recipientes de hasta 20 litros y papeleras de tamaño de oficina estándar. Un contenedor más pequeño acepta volúmenes de hasta 10 litros.
An×Pr×Al (interior): 406×406×736 mm (20 litros) 286×286×406 mm (10 litros).