Escudos anti-radiación Beta, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6700-1812 6700-2418
113-2803EA 352 EUR
113-2803 113-2804
Escudos anti-radiación Beta, Nalgene®
Pantallas Protectores contra la radiación
Acrílico, transparente, de 9 mm de grosor.
  • La base ancha (305 mm) proporciona una amplia superficie lisa de trabajo y minimiza el riesgo de «puntos conflictivos» en la mesa de laboratorio.
  • Está diseñada para proteger al trabajador de laboratorio durante la manipulación de isótopos que emiten radiaciones beta.
Meets OSHA Standard 29 CFR Part 1910, 1030
Certificaciones: Cumple la normativa OSHA 29 CFR Parte 1910, 1030