Reactores esféricos con brida plana, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243956303 243957102 243957608 243958604 243959103 243998608 243999107 243977301
201-0377EA 206 EUR
201-0377 201-0378 201-0379 201-0380 SCOT243959103 SCOT243998608 SCOT243999107 SCOT243977301
Reactores esféricos con brida plana, DURAN®
Recipientes de reacción Matraces de Reacción
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Con brida plana (DN 100) y ranura para uso en vacío. Presión de trabajo máxima a 250 °C: 1,0 bares para 2000, 4000 y 6000 ml; 0,5 bares para 10000 ml.
Important: At a maximum operating temperature of 250 °C and at permissible operating pressure, the temperature difference in the glass wall of the flat flange reaction vessels may not exceed 30 °C.