Vaso de precipitados de brida plana, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243915406 243916805 243945409 243946302 243946808 243916308
201-0146EA 151 EUR
201-0146 273-0148 201-0141 201-0142 201-0143 273-0147
Vaso de precipitados de brida plana, DURAN®
Recipientes de reacción Vasos de Reacción
Vidrio de borosilicato DURAN® 3.3, transparente, con brida plana de laboratorio (DN) con ranura para uso al vacío. Presión máxima de funcionamiento a 250 °C: 0,5 bar.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Precaución: Importante: A una temperatura máxima de operación de 250 ° C y a la presión de operación permisible, la diferencia de temperatura en la pared de vidrio de los recipientes de reacción de brida plana no puedeMore Product Information