Tapas con brida plana y 4 cuellos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243923406 243924608 243924702 243925107 243925707 243925801 243925904 243926009 243964603
273-0131EA 299 EUR
273-0131 201-0133 201-0134 201-0130 201-0135 201-0136 201-0137 201-0138 273-0132
Tapas con brida plana y 4 cuellos, DURAN®
Tapas Tapas de vasos de reacción
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Para uso en vacío. Brida plana (DN). Boca central recta con NS 29/32 o NS 45/40. Temperatura de trabajo máxima a 250 °C: 1,0 bares.