Abrazadera para cierre de reactores y fijación a soporte vertical
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
06246510 06246515 06246506
201-1140EA 534 EUR
201-1140 201-1141 201-1139
Abrazadera para cierre de reactores y fijación a soporte vertical
Abrazaderas Pinzas para uso general
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
  • Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
  • Muy robusto
  • Soporte de fijación segura en el recipiente de reacción
Para sujetar de forma segura un reactor a un soporte de base.