Juntas tóricas para bridas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 18.1 EUR
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
Juntas tóricas para bridas, DURAN®
Juntas Anillos de Sellado
Silicona (VMQ), transparente.
  • Garantía muy buen sellado de juntas
  • Resistente al calor de −50 a +200 °C
  • Buena resistencia química
O-rings for flat flanges with groove.