Juntas tóricas para bridas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292223406 292224608 292226103 292225107 292225707
273-0161EA 50.9 EUR
273-0161 201-0162 273-0165 201-0163 201-0164
Juntas tóricas para bridas, DURAN®
Juntas Anillos de Sellado
Núcleo de silicona revestido con FEP, rojo.
  • Garantía muy buen sellado de juntas
  • Resistente al calor de −50 a +200 ° C
  • Buena resistencia química
Juntas para reactores de brida plana con ranura.