Abrazadera rápida para bridas planas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 70 EUR
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Abrazadera rápida para bridas planas, DURAN®
Abrazaderas Pinzas para uso general
Acero inoxidable.
  • Montaje y desmontaje fáciles y sencillos
  • Con tres segmentos de sujeción
  • Apertura rápida
Para sujetar vasos de reacción y tapas.