Portaembudos
Proveedor: KARTELL
269
221-1262EA 26.8 EUR
221-1262
Portaembudos
Soportes de retortas
PP, blanco, irrompible.
  • Para embudos de 50-120 mm de Ø
  • Con mecanismo para sujeción a las varillas del trípode de 8-14 mm Ø
  • Se adapta a diversos tamaños de embudo