Anillos de trípode
Proveedor: USBECK Laborgeräte
2920 2921 2922
241-7525EA 16.9 EUR
241-7525 241-7526 241-7527
Anillos de trípode
Anillos de retorta
Acero galvanizado (8 mm Ø).
  • Con nuez integrada para fijación al soporte de la retorta
  • Cojinete de tres puntos
  • Tornillo de latón niquelado