Pie de varillas, Labomeca®
Proveedor: VWR Collection
241-0137EA 222 EUR
241-0137 241-0136
Pie de varillas, Labomeca®
Soportes de retortas
Soporte de montaje para Ensambles Labomeca®
  • Empleados para la sujeción de varillas a un punto fijo del suelo, paredes, techo, mesas, estanterías o muebles del laboratorio
  • Se suministra con tornillo de madera; se puede fijar con una llave Allen de Labomeca®
Información de suministro: Se suministra con tornillo de madera.