VWR®, Soportes en H grandes (B)
Proveedor: VWR Collection
241-0116EA 325 EUR
241-0116 241-0117
VWR®, Soportes en H grandes (B)
Soportes de retortas
Soportes en forma de H con varilla de acero niquelado y placa base de hierro fundido en gris marmolado de 420×400 mm.
  • Soporte en forma de H con placa base ajustable
  • Diseñados para permitir tres posiciones verticales