VWR®, Soportes de laboratorio
Proveedor: VWR Collection
241-0090EA 131 EUR
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Soportes de laboratorio
Soportes de retortas
Trípodes (A): Trípode de hierro fundido, esmalte martillado, con varilla de soporte de acero, niquelado.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Orificio para rosca
- Varilla de soporte (tres longitudes disponibles con distintos diámetros)
- Soporte firme y seguro
Soportes (B): Base de soporte de hierro fundido, pintura texturizada, varilla de soporte de acero pintado.
- Varilla de soporte fijada de forma excéntrica
- Firme, antideslizante
- Disponible en tres tamaños diferentes
- Firme, resistente a la corrosión
Soportes (C): Base de soporte de hierro fundido, pintura texturizada, varilla de soporte de acero, niquelado.
- Varilla de soporte fijada en un extremo
- Firme, antideslizante
- Disponible en tres tamaños diferentes
- Firme, resistente a la corrosión